Learn More
2-Brom-1-[4-(Trifluormethyl)phenyl]ethan-1-on, Tech., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10752133
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10752133 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
10009461 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10752133 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SPB06282DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 383-53-9
Summenformel C9H6BrF3O
Molekulargewicht (g/mol) 267.05
MDL-Nummer MFCD00126489
InChI-Schlüssel HEMROKPXTCOASZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-4-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 4-trifluoromethyl phenacyl bromide, 2-bromo-4'-trifluoromethyl acetophenone, 2-bromo-1-4-trifluoromethyl phenyl ethanone, 2-bromo-4'-trifluoromethyl acetophenon, 4-trifluoromethylphenacyl bromide, ethanone, 2-bromo-1-4-trifluoromethyl phenyl, 4'-trifluoromethyl phenacyl bromide, 2-bromo-4'-trifluoromethylacetophenone
PubChem CID 321979
IUPAC-Name 2-Brom-1-[4-(Trifluormethyl)phenyl]ethanon
SMILES FC(F)(F)C1=CC=C(C=C1)C(=O)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
Prozentgehaltsbereich Tech.
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel CF3C6H4C(O)CH2Br
Menge 1 g
Formelmasse 267.04
Reinheit (%) Tech.
Güte Technisch
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Bromo-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one