Learn More
2-Bromo-1-[5-(2-pyridinyl)-2-thienyl]-1-Ethanon, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10513002
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung
10513002 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10513002 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC02205DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-1-[5-(2-pyridinyl)-2-thienyl]-1-ethanone
CAS 306935-06-8
CAS Min. % 89.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C11H8BrNOS
MDL-Nummer MFCD02677697
Menge 1 g
Synonym 2-bromo-1-5-2-pyridinyl-2-thienyl-1-ethanone, 2-bromo-1-5-pyridin-2-yl thiophen-2-yl ethanone, 2-bromo-1-5-pyridin-2-ylthien-2-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-5-pyridin-2-yl-thiophen-2-yl-ethanone, 2-bromo-1-5-pyridin-2-yl-2-thienyl ethanone, 2-bromo-1-5-pyridin-2-ylthiophen-2-yl ethanone, 2-bromanyl-1-5-pyridin-2-ylthiophen-2-yl ethanone, ethanone, 2-bromo-1-5-2-pyridinyl-2-thienyl, 2-bromo-1-5-pyridin-2-yl thiophen-2-yl ethan-1-one
InChI-Schlüssel MJDNWZQQRFCXRU-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=NC(=C1)C2=CC=C(S2)C(=O)CBr
IUPAC-Name 2-Brom-1-(5-Pyridin-2-ylthiophen-2-yl)ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 282.155
PubChem CID 2776201
Formelmasse 282.16
Reinheit (%) 90%