Learn More
2-Bromo-1-(5-bromo-3-benzo[b]thienyl)ethanon, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10518053
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10518053 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10518053 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC33505DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-1-(5-bromo-3-benzo[b]thienyl)ethanone
CAS 850375-12-1
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C10H6Br2OS
MDL-Nummer MFCD06797474
Menge 1 g
Synonym 2-bromo-1-5-bromo-3-benzo b thienyl ethanone, 2-bromo-1-5-bromo-1-benzothiophen-3-yl ethanone, 2-bromo-1-5-bromo-1-benzothiophen-3-yl ethan-1-one, 5-bromo-3-bromoacetyl benzo b thiophene, 5-bromo-3-bromoacetyl-1-benzothiophene, 2-bromo-1-5-bromobenzo b thiophen-3-yl ethanone, ethanone, 2-bromo-1-5-bromobenzo b thien-3-yl, ethanone,2-bromo-1-5-bromobenzo b thien-3-yl
InChI-Schlüssel QFZPWQQHQRYUKB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)C(=CS2)C(=O)CBr
IUPAC-Name 2-Brom-1-(5-Brom-1-Benzothiophen-3-yl)ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 334.025
PubChem CID 2795548
Formelmasse 334.03
Reinheit (%) 97%