Learn More
2-Bromo-1-(5-methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)ethan-1-on, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10486842
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10486842 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10486842 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC00505DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-1-(5-methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)ethan-1-one
CAS 104777-39-1
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C12H10BrNO2
MDL-Nummer MFCD00173902
Menge 1 g
Synonym 4-bromoacetyl-5-methyl-3-phenylisoxazole, 2-bromo-1-5-methyl-3-phenylisoxazol-4-yl ethan-1-one, 4-bromoacetyl-5-methyl-3-phenylisoxasole, ethanone,2-bromo-1-5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl, 2-bromo-1-5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-yl ethanone, 2-bromo-1-5-methyl-3-phenylisoxazol-4-yl ethanone, acmc-1c781
InChI-Schlüssel QKOOGOQWNSWJFQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C(=O)CBr)C(=NO1)C1=CC=CC=C1
IUPAC-Name 2-Brom-1-(5-Methyl-3-Phenyl-1,2-Thiazol-4-yl)ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 280.12
PubChem CID 2735531
Formelmasse 280.12
Reinheit (%) 97%