Learn More
2-Brom-1-(5-Phenyl-2-Thienyl)-1-Ethanon, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10693035
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10693035 5 g 5 Gramm
10344612 250 mg 250 Milligramm
10446652 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10693035 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC10505DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemical Identifiers
CAS 10531-43-8
Summenformel C12H9BrOS
Molekulargewicht (g/mol) 281.167
MDL-Nummer MFCD02681997
InChI-Schlüssel BOIAFAJKOBVLGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-5-phenyl-2-thienyl-1-ethanone, 2-bromo-1-5-phenylthiophen-2-yl ethanone, ethanone,2-bromo-1-5-phenyl-2-thienyl, ethanone, 2-bromo-1-5-phenyl-2-thienyl, 2-bromoacetyl-5-phenylthiophene, bromomethyl 5-phenyl-2-thienyl ketone, 2-bromo-1-5-phenyl-2-thienyl-ethanone, 2-bromo-1-5-phenyl-2-thiophenyl ethanone, 2-bromo-1-5-phenylthien-2-yl ethan-1-one
PubChem CID 2776310
IUPAC-Name 2-Brom-1-(5-Phenylthiophen-2-yl)ethanon
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(S2)C(=O)CBr
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-1-(5-phenyl-2-thienyl)-1-ethanone
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Menge 5 g
Formelmasse 281.17
Reinheit (%) 95%