Learn More
2-Brom-1-Benzofuran, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10592662
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10592662 1 g 1 Gramm
10212972 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10592662 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC06610DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 54008-77-4
Summenformel C8H5BrO
Molekulargewicht (g/mol) 197.031
InChI-Schlüssel RNEOFIVNTNLSEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromobenzofuran, 2-bromobenzo b furan, bromobenzofuran, 2-bromo-1-benzofurane, benzofuran, 2-bromo, pubchem13460, 2-bromanyl-1-benzofuran, 2-bromo-1-benzo b furan
PubChem CID 2776264
IUPAC-Name 2-Brom-1-benzofuran
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(O2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-1-benzofuran
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 197.03