Learn More
2-Brom-2,2-dichloracetamid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bromodichloroacetamide |
| CAS | 98137-00-9 |
| Summenformel | C2 H2 Br Cl2 N O |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | 2-Bromo-2,2-dichloroacetamide, Bromodichloroacetamide, 2-Bromo-2,2-dichloroacetamide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C2H2BrCl2NO/c3-2(4,5)1(6)7/h(H2,6,7) |
| SMILES | NC(=O)C(Cl)(Cl)Br |
| IUPAC-Name | 2-Brom-2,2-dichloracetamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 206.853 |
| Formelmasse | 204.87 |