Learn More
2-Brom-2,2-dichloracetamid, TRC
Artikelnummer. 30337023
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30337023 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30337023 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB74265025MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromodichloroacetamide
CAS 98137-00-9
Summenformel C2 H2 Br Cl2 N O
Menge 25 mg
Synonym 2-Bromo-2,2-dichloroacetamide, Bromodichloroacetamide, 2-Bromo-2,2-dichloroacetamide
InChI-Formel InChI=1S/C2H2BrCl2NO/c3-2(4,5)1(6)7/h(H2,6,7)
SMILES NC(=O)C(Cl)(Cl)Br
IUPAC-Name 2-Brom-2,2-dichloracetamid
Molekulargewicht (g/mol) 206.853
Formelmasse 204.87