Learn More
2-Brom-2',4'-Dichloracetophenon, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15425998
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15425998 1 g 1 Gramm
15435998 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15425998 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H59615.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2631-72-3 | C8H5BrCl2O | 267.931 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2631-72-3
Summenformel C8H5BrCl2O
Molekulargewicht (g/mol) 267.931
MDL-Nummer MFCD00053005
InChI-Schlüssel DASJDMQCPIDJIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-2',4'-dichloroacetophenone, 2-bromo-1-2,4-dichlorophenyl ethanone, 2,4-dichlorophenacyl bromide, 2-bromo-1-2,4-dichlorophenyl ethan-1-one, 2-bromo-1-2,4-dichloro-phenyl-ethanone, ethanone, 2-bromo-1-2,4-dichlorophenyl, 2'-bromo-2,4-dichloro acetophenone, omega-bromo-2,4-dichloro acetophenone, 2',4'-dichlorophenacyl bromide, 2-bromo-2,4-dichloroacetophenone
PubChem CID 75828
IUPAC-Name 2-Brom-1-(2,4-Dichlorophenyl)ethanon
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)C(=O)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-2',4'-dichloroacetophenone
Schmelzpunkt 25°C to 29°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 1 g
UN-Nummer UN1759
Formelmasse 267.93
Reinheit (%) 95%