Learn More
2-Brom-2',4'-difluoroacetophenon, 97 %
Artikelnummer. 15402928
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15402928 250 mg 250 Milligramm
15482918 1 g 1 Gramm
15492918 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15402928 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H56442.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102429-07-2
Summenformel C8H5BrF2O
Molekulargewicht (g/mol) 235.028
MDL-Nummer MFCD00142822
InChI-Schlüssel CSGDTHXBRAAOHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-2',4'-difluoroacetophenone, 2-bromo-1-2,4-difluorophenyl ethanone, 2,4-difluorophenacyl bromide, 2-bromo-1-2,4-difluorophenyl ethan-1-one, 2-bromo-1-2,4-difluoro-phenyl-ethanone, 2',4'-difluorophenacyl bromide, 2-bromo-2,4-difluoroacetophenone, ethanone, 2-bromo-1-2,4-difluorophenyl, alpha-bromo-2',4'-difluoroacetophenone, acmc-1c4aw
PubChem CID 2774185
IUPAC-Name 2-Brom-1-(2,4-Difluorphenyl)ethanon
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)F)C(=O)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone
Schmelzpunkt 31°C to 35°C
Flammpunkt 51°C (124°F)
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2925
Empfindlichkeit Air sensitive
Formelmasse 235.03
Reinheit (%) 97%