Learn More
2-Brom-2',4'-Dimethoxyacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11485976
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11485976 5 g 5 Gramm
11475976 1 g 1 Gramm
11495976 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11485976 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22300.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 60965-26-6 | C10H11BrO3 | 259.099 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60965-26-6
Summenformel C10H11BrO3
Molekulargewicht (g/mol) 259.099
MDL-Nummer MFCD00000197
InChI-Schlüssel PKVBZABQCCQHLD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-2,4-dimethoxyphenyl ethanone, 2-bromo-2',4'-dimethoxyacetophenone, 2,4-dimethoxyphenacyl bromide, 2-bromo-1-2',4'-dimethoxyphenyl ethanone, 2-bromo-1-2,4-dimethoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1-2,4-dimethoxyphenyl, 2-bromo-2',4'-dimethoxyacetopheneone, 1-2,4-dimethoxyphenyl-2-bromoethan-1-one, pubchem13433, acmc-1ba4l
PubChem CID 98683
IUPAC-Name 2-Brom-1-(2,4-Dimethoxyphenyl)Ethanon
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)C(=O)CBr)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-2',4'-dimethoxyacetophenone
Schmelzpunkt 102°C to 105°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Formelmasse 259.1
Reinheit (%) 98%