Learn More
2-Brom-2-Buten, 98 %, Mischung aus cis und trans, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10479900 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10479900 25 mL Glasflasche -
10783391 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10479900 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 201510250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 13294-71-8 | C4H7Br | 135.00 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13294-71-8
Summenformel C4H7Br
Molekulargewicht (g/mol) 135.00
MDL-Nummer MFCD00000141
InChI-Schlüssel UILZQFGKPHAAOU-ONEGZZNKSA-N
Synonym 2-bromo-2-butene, trans-2-bromo-2-butene, 2-butene, 2-bromo, e-2-bromobut-2-ene, 2-bromo-2-butene cis, e-2-bromo-2-butene, 1-methyl-1-propenyl bromide, cis-2-bromo-2-butene, e-2-bromo-but-2-ene, 2e-2-bromo-2-butene #
PubChem CID 5364387
IUPAC-Name (E)-2-Brombut-2-en
SMILES C\C=C(/C)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-2-butene
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Braun bis gelb
Dichte 1.3200g/mL
Siedepunkt 82°C to 90°C (740.0 mmHg)
Flammpunkt <1°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH=C(Br)CH3
Brechungsindex 1.4590 to 1.462
Menge 25 mL
Beilstein 01, 205
Relative Dichte 1.32
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: immiscible
Formelmasse 135
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-2-butene, mixture of cis and trans
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.