Learn More
2-Brom-2'-Fluoracetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15457107
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15457107 10 g 10 Gramm
15447107 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15457107 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H34179.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 655-15-2 | C8H6BrFO | 217.037 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 655-15-2
Summenformel C8H6BrFO
Molekulargewicht (g/mol) 217.037
MDL-Nummer MFCD00278796
InChI-Schlüssel QDNWNJSLWKHNTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-2'-fluoroacetophenone, 2-bromo-1-2-fluorophenyl ethanone, 2-fluorophenacyl bromide, 2-bromo-1-2-fluorophenyl ethan-1-one, alpha-bromo-2-fluoroacetophenone, 2-fluorophenacylbromide, ethanone, 2-bromo-1-2-fluorophenyl, o-fluorophenacyl bromide, omega-bromo-2-fluoroacetophenone, 2-bromo-1-2'-fluorophenyl ethanone
PubChem CID 2737449
IUPAC-Name 2-Brom-1-(2-Fluorphenyl)ethanon
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)CBr)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-2'-fluoroacetophenone
Menge 10 g
UN-Nummer UN3265
Formelmasse 217.04
Reinheit (%) 98%