Learn More
2-Brom-2'-hydroxyacetophenon, TRC
Artikelnummer. 30336173
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30336173 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30336173 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB684455250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-2'-hydroxyacetophenone
CAS 2491-36-3
Summenformel C8 H7 Br O2
Menge 250 mg
Synonym Ethanone, 2-bromo-1-(2-hydroxyphenyl)-, Acetophenone, 2-bromo-2'-hydroxy- (6CI,7CI,8CI), 2-Bromo-1-(2-hydroxyphenyl)ethanone, 2-Bromo-1-(2-hydroxyphenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-2'-hydroxyacetophenone, 2-Hydroxyphenacyl bromide, 2'-Hydroxy-2-bromoacetophenone, Bromomethyl 2-hydroxyphenyl ketone, α-Bromo-2-hydroxyacetophenone, ω-Bromo-o-hydroxyacetophenone
InChI-Formel InChI=1S/C8H7BrO2/c9-5-8(11)6-3-1-2-4-7(6)10/h1-4,10H,5H2
SMILES Oc1ccccc1C(=O)CBr
IUPAC-Name 2-Brom-1-(2-Hydroxyphenyl)ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 215.04
Formelmasse 213.9629