Learn More
2-Brom-2-methylpropan, TRC
Artikelnummer. 30337045
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30337045 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30337045 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6789332.5G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-2-methylpropane
CAS 507-19-7
Summenformel C4H9Br
Menge 2.5 g
Synonym Propane, 2-bromo-2-methyl- (8CI, 9CI, ACI), 2-Bromo-2-methylpropane (ACI), 1,1-Dimethylethyl bromide, 2-Bromoisobutane, 2-Methyl-2-bromopropane, Bromotrimethylmethane, NSC 8418, tert-Butyl bromide, Trimethylbromomethane
InChI-Formel InChI=1S/C4H9Br/c1-4(2,3)5/h1-3H3
SMILES CC(C)(C)Br
IUPAC-Name 2-Brom-2-Methylpropan
Molekulargewicht (g/mol) 137.02
Formelmasse 135.9888