Learn More
2-Brom-2-Nitro-1,3-Propandiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10256060 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10256060 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10466810 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10259553 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10256060 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 158820250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.55 €
    44.65 € / 25 Gramm
    Sparen 8.90 €
    16% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 52-51-7 | C3H6BrNO4 | 199.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52-51-7
Summenformel C3H6BrNO4
Molekulargewicht (g/mol) 199.99
MDL-Nummer MFCD00007390
InChI-Schlüssel LVDKZNITIUWNER-UHFFFAOYSA-N
Synonym bronopol, 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol, bronosol, bronocot, bronidiol, bronopolu, bronotak, 1,3-propanediol, 2-bromo-2-nitro, onyxide 500, lexgard bronopol
PubChem CID 2450
ChEBI CHEBI:31306
IUPAC-Name 2-Brom-2-Nitropropan-1,3-Diol
SMILES C(C(CO)([N+](=O)[O-])Br)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-2-nitro-1, 3-propanediol
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt >120.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel HOCH2C(Br)(NO2)CH2OH
Menge 25 g
Beilstein 01, IV, 2501
Merck Index 15, 1457
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 250g/L at 22°C. Other solubilities: soluble in ethanol (500g/L at 24°C),glycerol,(10g/L at 23°C),propylene glycol (400g/L at,23°C),ethyl acetate;,slightly soluble in chcl3,acetone,ether,benzene
Formelmasse 199.99
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-2-nitro-1,3-propanediol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.