Learn More
2-Brom-2-nitro-1,3-propandiol, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11499031 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11499031 100 g
11489031 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11499031 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215488780
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 52-51-7
Summenformel C3H6BrNO4
Molekulargewicht (g/mol) 199.988
InChI-Schlüssel LVDKZNITIUWNER-UHFFFAOYSA-N
Synonym bronopol, 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol, bronosol, bronocot, bronidiol, bronopolu, bronotak, 1,3-propanediol, 2-bromo-2-nitro, onyxide 500, lexgard bronopol
PubChem CID 2450
ChEBI CHEBI:31306
IUPAC-Name 2-Brom-2-Nitropropan-1,3-Diol
SMILES C(C(CO)([N+](=O)[O-])Br)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-2-nitro-1, 3-propanediol
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 0.9985
Menge 100 g
Formelmasse 199.99
Physikalische Form Kristallpulver