Learn More
2-Brom-2'-nitroacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15483897
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15483897 5 g 5 Gramm
15473897 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15483897 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H30275.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6851-99-6 | C8H6BrNO3 | 244.044 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6851-99-6
Summenformel C8H6BrNO3
Molekulargewicht (g/mol) 244.044
MDL-Nummer MFCD00010294
InChI-Schlüssel SGXUUCSRVVSMGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-2'-nitroacetophenone, 2'-nitrophenacyl bromide, 2-bromo-1-2-nitrophenyl ethanone, 2-nitrophenacyl bromide, 2-bromo-1-2-nitro-phenyl-ethanone, o-nitrophenacyl bromide, o-nitrophenethyl bromide, 2-o-nitrophenyl ethyl bromide, 2-bromo-1-2-nitrophenyl ethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1-2-nitrophenyl
PubChem CID 244025
IUPAC-Name 2-Brom-1 -(2-Nitrophenyl)ethanon
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)CBr)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-2'-nitroacetophenone
Schmelzpunkt 53°C to 56°C
Geruch Pungent
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Formelmasse 244.05
Reinheit (%) 98%