Learn More
2-Brom-2-phenylacetophenon 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10394452 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10394452 5 g Glasflasche 5 Gramm
10095760 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10394452 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 403170050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1484-50-0 | C14H11BrO | 275.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1484-50-0
Summenformel C14H11BrO
Molekulargewicht (g/mol) 275.13
MDL-Nummer MFCD00000136
InChI-Schlüssel ZFFBIQMNKOJDJE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 102630
IUPAC-Name 2-Brom-1,2-Diphenylethanon
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)C2=CC=CC=C2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-2-phenylacetophenone
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 53°C to 58°C
Farbe Beige bis Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Synonym 2-bromo-2-phenylacetophenone, desyl bromide, 2-bromo-1,2-diphenylethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1,2-diphenyl, ethanone,2-bromo-1,2-diphenyl, 2-bromo-1,2-diphenyl-ethanone, desylbromide, alpha-bromodeoxybenzoin, alpha-bromodesoxibenzoine
Formelmasse 275.13
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-2-phenylacetophenone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.