Learn More
2-Brom-2-propensäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Bromo-2-propenoic acid |
| CAS | 10443-65-9 |
| Summenformel | C3H3BrO2 |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H3BrO2/c1-2(4)3(5)6/h1H2,(H,5,6) |
| SMILES | OC(=O)C(=C)Br |
| IUPAC-Name | 2-Bromprop-2-ensäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 150.96 |
| Formelmasse | 149.9316 |