Learn More
2-Brom-3,3,3-Trifluor-1-Propen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410478
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11410478 5 g 5 Gramm
11420478 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11410478 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24614.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 1514-82-5 | C3H2BrF3 | 174.95 g/mol
It is used as intermediate in production of organ fluorine compounds & as a monomer in fluoropolymer production. It is used as a trifluoromethylated synthetic building block for the synthesis of trifluoromethyl-substituted molecules.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung von organischen Fluorverbindungen & als Monomer in der Fluorpolymerproduktion verwendet. Es wird als trifluormethylierter synthetischer Baustein zur Synthese von trifluormethylsubstituierten Molekülen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in den meisten organischen Lösungsmitteln, unmischbar mit Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1514-82-5
Summenformel C3H2BrF3
Molekulargewicht (g/mol) 174.95
MDL-Nummer MFCD00077469
InChI-Schlüssel QKBKGNDTLQFSEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-3,3,3-trifluoropropene, 2-bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene, 1-propene, 2-bromo-3,3,3-trifluoro, 2-bromo-3,3,3-trifluoro-propene, 2-bromo-3,3,3-trifluoro-prop-1-ene, 3,3,3-trifluoro-2-bromo-1-propene, 2-bromotrifluoropropene, acmc-1bt5r, ksc495o1d, 3,3,3-trifluoro-2-bromopropene
PubChem CID 272696
IUPAC-Name 2-Brom-3,3,3-trifluoroprop-1-en
SMILES FC(F)(F)C(Br)=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene
Brechungsindex 1.353
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in most organic solvents,immiscible with water.
Formelmasse 174.95
Reinheit (%) 97%
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.