Learn More
2-Brom-3,3,3-trifluorpropen, TRC
Artikelnummer. 30347872
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30347872 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30347872 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6999652.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-3,3,3-trifluoropropene
CAS 1514-82-5
Summenformel C3H2F3Br
Menge 2.5 g
Synonym 2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene, 2-Bromo-3,3,3-trifluoropropene, 3,3,3-Trifluoro-2-bromopropene, Halon 1323, NSC 117350
InChI-Formel InChI=1S/C3H2BrF3/c1-2(4)3(5,6)7/h1H2
SMILES FC(F)(F)C(=C)Br
IUPAC-Name 2-Brom-3,3,3-trifluoroprop-1-en
Molekulargewicht (g/mol) 174.95
Formelmasse 173.9292