Learn More
2-Brom-3',4'-dichloracetophenon, TRC
Artikelnummer. 30345211
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30345211 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30345211 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB68335510G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-3',4'-dichloroacetophenone
CAS 2632-10-2
Summenformel C8H5BrCl2O
Menge 10 g
Synonym 2-Bromo-3',4'-dichloro-acetophenone, 1-(3,4-Dichlorophenyl)-2-bromoethan-1-one, 2-Bromo-1-(3,4-Dichlorophenyl)ethanone, 2-Bromo-3',4'-dichloroacetophenone, 3,4-Dichlorophenacyl Bromide, NSC 55872, alpha-Bromo-3,4-dichloroacetophenone
InChI-Formel InChI=1S/C8H5BrCl2O/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h1-3H,4H2
SMILES Clc1ccc(cc1Cl)C(=O)CBr
IUPAC-Name 2-Brom-1-(3,4-Dichlorophenyl)ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 267.93
Formelmasse 265.8901