Learn More
2-Brom-3'-Chlor-4'-Fluoroacetophenon, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15478438
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15478438 5 g 5 Gramm
15468438 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15478438 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61852.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63529-30-6
Summenformel C8H5BrClFO
Molekulargewicht (g/mol) 251.48
MDL-Nummer MFCD05154991
InChI-Schlüssel JOCPGHGWUUBURW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-3-chloro-4-fluorophenyl ethanone, 2-bromo-3'-chloro-4'-fluoroacetophenone, 3-chloro-4-fluorophenacyl bromide, 2-bromo-1-3-chloro-4-fluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1-3-chloro-4-fluorophenyl, acmc-209ng8, 3-chloro-4-fluoro-phenacyl bromide, 2-bromo-3-chloro-4-fluoroacetophenone
PubChem CID 2782785
IUPAC-Name 2-Brom-1-(3-Chlor-4-Fluorophenyl)ethanon
SMILES FC1=C(Cl)C=C(C=C1)C(=O)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-3'-chloro-4'-fluoroacetophenone
Schmelzpunkt 33°C to 36°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 5 g
Formelmasse 251.48
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Fest