Learn More
2-Brom-3'-chlorpropiophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
It used as an important intermediate for raw material and intermediate used in organic synthesis agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dient als wichtiges Zwischenprodukt für Rohstoffe und Zwischenprodukte, die in der organischen Synthese auf den Gebieten Agrochemie, Pharmazie und Farbstoffe verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Acetonitril, Chloroform, Dichlormethan und Ethylacetat.
Hinweise
Kühlen. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Dient als wichtiges Zwischenprodukt für Rohstoffe und Zwischenprodukte, die in der organischen Synthese auf den Gebieten Agrochemie, Pharmazie und Farbstoffe verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Acetonitril, Chloroform, Dichlormethan und Ethylacetat.
Hinweise
Kühlen. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Bromo-3'-chloropropiophenone |
| Farbe | Farblos bis hellgelb |
| Dichte | 1.532 g/mL |
| Brechungsindex | 1.577 |
| Menge | 1 g |
| Beilstein | 2360404 |
| Synonym | 2-bromo-3'-chloropropiophenone, 2-bromo-1-3-chlorophenyl propan-1-one, 2-bromo-1-3-chlorophenyl-1-propanone, 3'-chloro-2-bromopropiophenone, 1-propanone,2-bromo-1-3-chlorophenyl, 1-propanone, 2-bromo-1-3-chlorophenyl, 2-bromo-1-3-chloro-phenyl-propan-1-one, bromochlorophenylpropanone, bromo-3'-chloropropiophenone, ksc573e4l |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in acetonitrile,chloroform,dichloromethane and ethyl acetate. |
| Formelmasse | 247.52 |
| Reinheit (%) | 98% |
| Mehr anzeigen |