Learn More
2-Brom-3-Fluorbenzylbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15450429
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15450429 5 g 5 Gramm
15440429 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15450429 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63632.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1184918-22-6 | C7H5Br2F | 267.92 g/mol
It is employed as a intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Sie wird als Zwischenprodukt in der Pharmazie eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1184918-22-6
Summenformel C7H5Br2F
Molekulargewicht (g/mol) 267.92
MDL-Nummer MFCD12911576
InChI-Schlüssel ZJSRIMJDFLFPJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-bromomethyl-3-fluorobenzene, 2-bromo-3-fluorobenzyl bromide, 2-bromo-3-bromomethyl-1-fluorobenzene, 2-bromo-3-fluorobenzylbromide
PubChem CID 44181799
IUPAC-Name 2-bromo-1-(bromomethyl)-3-fluorobenzene
SMILES FC1=CC=CC(CBr)=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-3-fluorobenzyl bromide
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 267.92
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest