Learn More
2-Brom-3'-hydroxyacetophenon, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10301670 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10301670 5 g Glasflasche 5 Gramm
10169969 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10301670 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 428620050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2491-37-4 | C8H7BrO2 | 215.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2491-37-4
Summenformel C8H7BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 215.04
MDL-Nummer MFCD05664326
InChI-Schlüssel IEPSGFQQGKPTPM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6917206
IUPAC-Name 2-Brom-1-(3-Hydroxyphenyl)ethanon
SMILES C1=CC(=CC(=C1)O)C(=O)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-3′-hydroxyacetophenone
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 70°C to 74°C
Prozentgehaltsbereich 95% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (HO)C6H4COCH2Br
Menge 5 g
Synonym 2-bromo-1-3-hydroxyphenyl ethanone, 2-bromo-3'-hydroxyacetophenone, 2-bromo-3-hydroxyacetophenone, ethanone, 2-bromo-1-3-hydroxyphenyl, 3-hydroxyphenacyl bromide, 2-bromo-1-3-hydroxyphenyl ethan-1-one, ethanone,2-bromo-1-3-hydroxyphenyl, 2-bromo-3`-hydroxyacetophenone, 2-bromo-3'-hydroxy-acetophenone, tos-bb-1139
Formelmasse 215.04
Reinheit (%) 96%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-3'-hydroxyacetophenone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.