Learn More
2-Brom-3'-hydroxyacetophenon, TRC
Artikelnummer. 30329879
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30329879 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30329879 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB684440500MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-3'-hydroxyacetophenone
CAS 2491-37-4
Summenformel C8H7BrO2
Menge 500 mg
Synonym 2-Bromo-1-(3-hydroxyphenyl) Ethanone, 3-Hydroxyphenacyl Bromide, m-Bromoacetylphenol
InChI-Formel InChI=1S/C8H7BrO2/c9-5-8(11)6-2-1-3-7(10)4-6/h1-4,10H,5H2
SMILES Oc1cccc(c1)C(=O)CBr
IUPAC-Name 2-Brom-1-(3-Hydroxyphenyl)ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 215.04
Formelmasse 213.9629