Learn More
2-Brom-3'-hydroxyacetophenon, TRC
Artikelnummer. 30344905
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30344905 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30344905 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6844405G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-3'-hydroxyacetophenone
CAS 2491-37-4
Summenformel C8H7BrO2
Menge 5 g
Synonym 2-Bromo-1-(3-hydroxyphenyl) Ethanone, 3-Hydroxyphenacyl Bromide, m-Bromoacetylphenol
InChI-Formel InChI=1S/C8H7BrO2/c9-5-8(11)6-2-1-3-7(10)4-6/h1-4,10H,5H2
SMILES Oc1cccc(c1)C(=O)CBr
IUPAC-Name 2-Brom-1-(3-Hydroxyphenyl)ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 215.04
Formelmasse 213.9629