Learn More
2-Brom-3-Hydroxypyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460583
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11460583 5 g 5 Gramm
11470583 25 g 25 Gramm
11480583 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11460583
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12687.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 6602-32-0 | C5H4BrNO | 174.00 g/mol
2-Bromo-3-hydroxypyridine is used to produce 2-bromo-4,6-diiodo-3-pyridinol. It is also used in azo dyes and in the synthesis of pterocellin A by reacting with kojic acid and in synthesis of orelline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Brom-3-Hydroxypyridin wird zur Herstellung von 2-Brom-4,6-diiod-3-pyridinol verwendet. Es wird auch in Azofarbstoffen und bei der Synthese von Pterocellin A durch Reaktion mit Kojsäure und in der Synthese von Orellin verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6602-32-0
Summenformel C5H4BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 174.00
MDL-Nummer MFCD00006220
InChI-Schlüssel YKHQFTANTNMYPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-3-hydroxypyridine, 2-bromo-3-pyridinol, 3-pyridinol, 2-bromo, 2-bromo-pyridin-3-ol, 3-hydroxy-2-bromopyridine, unii-9dab85h359, 2-bromo-3-hydroxy pyridine, 2-bromo-3-hydroxy-pyridine, 2-bromo-3-hydroxypyridine 2-bromo-3-pyridinol, 2-bromo3-pyridinol
PubChem CID 23070
IUPAC-Name 2-Promopyridin-3-ol
SMILES OC1=CC=CN=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-3-hydroxypyridine
Schmelzpunkt 182°C to 186°C
Menge 5 g
Beilstein 109829
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formelmasse 174
Reinheit (%) 99%