Learn More
2-Brom-3-(methoxymethoxy)-pyridin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15498967
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15498967 5 g 5 Gramm
15408977 250 mg 250 Milligramm
15488967 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15498967 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52324.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 162271-10-5 | C7H8BrNO2 | 218.05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 162271-10-5
Summenformel C7H8BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 218.05
MDL-Nummer MFCD17015031
InChI-Schlüssel CATUEJFGWSUPBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-3-methoxymethoxy pyridine, pyridine, 2-bromo-3-methoxymethoxy, 2-bromo-3-methoxymethoxy-pyridine, 2-bromo-3-methoxymethyloxypyridine
PubChem CID 11586573
IUPAC-Name 2-Brom-3-(Methoxymethoxy)Pyridin
SMILES COCOC1=C(N=CC=C1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-3-(methoxymethoxy)pyridine
Schmelzpunkt 35°C to 37°C
Menge 5 g
Formelmasse 218.05
Reinheit (%) 96%