Learn More
2-Brom-3-methylthiophen, TRC
Artikelnummer. 30336765
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30336765 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30336765 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB685785100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-3-methylthiophene
CAS 14282-76-9
Summenformel C5H5BrS
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H5BrS/c1-4-2-3-7-5(4)6/h2-3H,1H3
SMILES Cc1ccsc1Br
IUPAC-Name 2-Brom-3-Methylthiophen
Molekulargewicht (g/mol) 177.06
Formelmasse 175.9295