Learn More
2-Brom-3'-nitroacetophenon, TRC
Artikelnummer. 30347772
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30347772 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30347772 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6880851G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-3'-nitroacetophenone
CAS 2227-64-7
Summenformel C8H6BrNO3
Menge 1 g
Synonym 1-(3-Nitrophenyl)-2-bromoethanone, 1-Nitro-3-(bromoacetyl)benzene, 2-Bromo-1-(3-nitrophenyl)ethanone, 2-Bromo-3'-nitroacetophenone, 2-Bromo-m-nitroacetophenone, 3-Nitrophenacyl bromide, Bromomethyl 3-nitrophenyl ketone, Bromomethyl m-nitrophenyl ketone, NSC 69855, m-Nitrophenacyl bromide, α-Bromo-3-nitroacetophenone, α-Bromo-3'-nitroacetophenone, α-Bromo-m-nitroacetophenone, ω-Bromo-m-nitroacetophenone
InChI-Formel InChI=1S/C8H6BrNO3/c9-5-8(11)6-2-1-3-7(4-6)10(12)13/h1-4H,5H2
SMILES O=C(C1=CC=CC([N+]([O-])=O)=C1)CBr
IUPAC-Name 2-Brom-1-(3-Nitrophenyl)ethan-1-on
Molekulargewicht (g/mol) 244.04
Formelmasse 242.95