Learn More
(2-Bromo-3-thienyl)methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10611703
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10611703 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10315112 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10611703 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SPB08448DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 157664-47-6
Summenformel C5H6BrNS
Molekulargewicht (g/mol) 192.074
MDL-Nummer MFCD04971979
InChI-Schlüssel SLKZUJBSIKGHFU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-3-thienyl methylamine, 2-bromothiophen-3-yl methanamine, 2-bromo-3-thiophenemethylamine, 3-thiophenemethanamine,2-bromo, 1-2-bromothiophen-3-yl methanamine, 2-bromothien-3-yl methylamine hydrochloride, pubchem5276, h-val-ssna, bestipharma 583-851, 3-aminomethyl-2-bromothiophene
PubChem CID 2735586
IUPAC-Name (2-Bromthiophen-3-yl)methanamin
SMILES C1=CSC(=C1CN)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2-Bromo-3-thienyl)methylamine hydrochloride
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 228.54
Reinheit (%) 97%