Learn More
2-Brom-3-thiophencarbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10336304 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10336304 1 g Glasflasche 1 Gramm
10051554 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10336304 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 426840010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 24287-95-4 | C5H3BrO2S | 207.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24287-95-4
Summenformel C5H3BrO2S
Molekulargewicht (g/mol) 207.04
MDL-Nummer MFCD05865213
InChI-Schlüssel RVSXMPCELBYUSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-3-thiophenecarboxylic acid, 2-bromo-thiophene-3-carboxylic acid, 2-bromo-thiophene-3-carboxylicacid, 3-thiophenecarboxylic acid, 2-bromo, 2-bromo-3-thenoic acid, acmc-209xc0, 2-bromo-3-carboxythiophene, 2-bromothiophene-3-carboxylic?acid, 2-bromo-3-thiophene carboxylic acid, 2-bromo-thiophene 3-carboxylic acid
PubChem CID 12320971
IUPAC-Name 2-Bromthiophen-3-Carbonsäure
SMILES C1=CSC(=C1C(=O)O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-3-thiophenecarboxylic acid
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 179.0°C to 181.0°C
Farbe Braun bis weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 207.04
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-3-thiophenecarboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.