Learn More
2-Brom-4,5-Dimethoxycinnamisäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11442888
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11442888 5 g 5 Gramm
11452888 25 g 25 Gramm
11462888 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11442888 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16862.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 151539-52-5
Summenformel C11H11BrO4
Molekulargewicht (g/mol) 287.109
MDL-Nummer MFCD00017614
InChI-Schlüssel MSJCWIFRXCLULX-ONEGZZNKSA-N
Synonym 2-bromo-4,5-dimethoxycinnamic acid, 6-bromo-3,4-dimethoxycinnamic acid, 2e-3-2-bromo-4,5-dimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, e-3-2-bromo-4,5-dimethoxyphenyl acrylic acid, 3-2-bromo-4,5-dimethoxyphenyl acrylic acid, 2-propenoic acid, 3-2-bromo-4,5-dimethoxyphenyl, e-3-2-bromo-4,5-dimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, 2e-3-2-bromo-4,5-dimethoxyphenyl-2-propenoic acid
PubChem CID 735828
IUPAC-Name (E)-3-(2-Brom-4,5-dimethoxyphenyl)prop-2-ensäure
SMILES COC1=C(C=C(C(=C1)C=CC(=O)O)Br)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-4,5-dimethoxycinnamic acid
Schmelzpunkt 253°C to 256°C
Menge 5 g
Beilstein 3142451
Formelmasse 287.12
Reinheit (%) 97%