Learn More
2-Brom-4,5-Dimethoxycinnamisäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11462888
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11462888 100 g 100 Gramm
11442888 5 g 5 Gramm
11452888 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11462888 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16862.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 151539-52-5
Summenformel C11H11BrO4
Molekulargewicht (g/mol) 287.109
MDL-Nummer MFCD00017614
InChI-Schlüssel MSJCWIFRXCLULX-ONEGZZNKSA-N
Synonym 2-bromo-4,5-dimethoxycinnamic acid, 6-bromo-3,4-dimethoxycinnamic acid, 2e-3-2-bromo-4,5-dimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, e-3-2-bromo-4,5-dimethoxyphenyl acrylic acid, 3-2-bromo-4,5-dimethoxyphenyl acrylic acid, 2-propenoic acid, 3-2-bromo-4,5-dimethoxyphenyl, e-3-2-bromo-4,5-dimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, 2e-3-2-bromo-4,5-dimethoxyphenyl-2-propenoic acid
PubChem CID 735828
IUPAC-Name (E)-3-(2-Brom-4,5-dimethoxyphenyl)prop-2-ensäure
SMILES COC1=C(C=C(C(=C1)C=CC(=O)O)Br)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-4,5-dimethoxycinnamic acid
Schmelzpunkt 253°C to 256°C
Menge 100 g
Beilstein 3142451
Formelmasse 287.12
Reinheit (%) 97%