Learn More
2-Brom-4,6-Dimethylanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449167
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11449167 10 g 10 Gramm
11389669 25 g 25 Gramm
11459167 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11449167 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21272.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 41825-73-4 | C8H10BrN | 200.08 g/mol
2-Bromo-4,6-dimethylaniline can react with 3-chloro-3-methyl-but-1-yne to produce 2-bromo-N-(1',1'-dimethylprop-2'-ynyl)-4,6-dimethylaniline. This reaction will need reagent Et3N, catalyst CuCl, and the menstruum dioxane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Brom-4,6-Dimethylanilin kann mit 3-Chlor-3-Methyl-But-1-in reagieren, um 2-Brom-N-(1′,1′-Dimethylprop-2′-inyl)-4,6-Dimethylanilin zu produzieren. Für diese Reaktion werden Reagenz Et3N, Katalysator CuCl und das Menstruuum Dioxan benötigt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 41825-73-4
Summenformel C8H10BrN
Molekulargewicht (g/mol) 200.08
MDL-Nummer MFCD00047826
InChI-Schlüssel YOSJCQJJIHEUKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4,6-dimethyl-aniline, 6-bromo-2,4-xylidine, benzenamine, 2-bromo-4,6-dimethyl, 2-bromo-4,6-dimethylphenylamine, 4-amino-5-bromo-m-xylene, 2-bromo-4,6-dimethylbenzenamine, 2-bromo-4,6-dimethyl-phenylamine, 2-amino-3,5-dimethyl-1-bromobenzene, pubchem3761
PubChem CID 170579
IUPAC-Name 2-Brom-4,6-dimethylanilin
SMILES CC1=CC(C)=C(N)C(Br)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-4,6-dimethylaniline
Schmelzpunkt 42°C to 46°C
Menge 10 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 3046484
Siedepunkt 75°C to 79°C (5 mmHg)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 200.08
Reinheit (%) 98%