Learn More
2-Brom-4-aminobenzoesäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Bromo-4-aminobenzoic Acid |
| CAS | 2486-52-4 |
| Summenformel | C7 H6 Br N O2 |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H6BrNO2/c8-6-3-4(9)1-2-5(6)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11) |
| SMILES | Nc1ccc(C(=O)O)c(Br)c1 |
| IUPAC-Name | 4-Amino-2-brombenzoesäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 216.03 |
| Formelmasse | 214.9582 |