Learn More
2-Brom-4-Chlor-1-Fluorbenzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11415700
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11415700 5 g 5 Gramm
11425700 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11415700 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H25935.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1996-30-1 | C6H3BrClF | 209.442 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1996-30-1
Summenformel C6H3BrClF
Molekulargewicht (g/mol) 209.442
MDL-Nummer MFCD00672934
InChI-Schlüssel YFFUYGSLQXVHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-4-fluorochlorobenzene, 3-bromo-1-chloro-4-fluorobenzene, 2-fluoro-5-chlorobromobenzene, 1-bromo-5-chloro-2-fluorobenzene, 1-bromo-3-chloro-6-fluorobenzene, 5-chloro-2-fluorobromobenzene, 2-bromo-4-chloro-1-fluoro-benzene, 2-bromo-4-chlorofluorobenzene, benzene, 2-bromo-4-chloro-1-fluoro, pubchem3210
PubChem CID 2773264
IUPAC-Name 2-Brom-4-Chlor-1-Fluorbenzol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Br)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-4-chloro-1-fluorobenzene
Dichte 1.74
Siedepunkt 180°C
Flammpunkt 85°C (185°F)
Brechungsindex 1.554
Menge 5 g
Formelmasse 209.45
Reinheit (%) 97%