Learn More
2-Brom-4'-Chloracetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424344
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11424344 25 g 25 Gramm
11434344 100 g 100 Gramm
11444344 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424344 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12607.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 536-38-9 | C8H6BrClO | 233.489 g/mol
2-Bromo-4'-chloroacetophenone is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Bromo-4′-Chloroacetophenon wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 536-38-9
Summenformel C8H6BrClO
Molekulargewicht (g/mol) 233.489
MDL-Nummer MFCD00000625
InChI-Schlüssel FLAYZKKEOIAALB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4'-chloroacetophenone, 2-bromo-1-4-chlorophenyl ethanone, 4-chlorophenacyl bromide, p-chlorophenacyl bromide, 2-bromo-1-4-chlorophenyl ethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1-4-chlorophenyl, 4'-chlorophenacyl bromide, 2-bromo-p-chloroacetophenone, p-bromoacetyl chlorobenzene, 4'-chloro-2-bromoacetophenone
PubChem CID 68303
IUPAC-Name 2-Brom-1-(4-Chlorophenyl)Ethanon
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)CBr)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-4'-chloroacetophenone
Schmelzpunkt 94°C to 98°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 607603
Merck Index 14,2153
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 233.5
Reinheit (%) 98%