Learn More
2-Brom-4-chloranisol, TRC
Artikelnummer. 30334986
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30334986 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30334986 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6819405G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-4-chloroanisole
CAS 60633-25-2
Summenformel C7H6BrClO
Menge 5 g
Synonym 1-Bromo-5-chloro-2-methoxybenzene, 2-Bromo-4-chloro-1-methoxybenzene, 4-Chloro-2-bromoanisole
InChI-Formel InChI=1S/C7H6BrClO/c1-10-7-3-2-5(9)4-6(7)8/h2-4H,1H3
SMILES ClC1=CC(Br)=C(OC)C=C1
IUPAC-Name 2-Brom-4-Chlor-1-Methoxybenzol
Molekulargewicht (g/mol) 221.48
Formelmasse 219.93