Learn More
2-Brom-4-Chlortoluol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11481000
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11481000 25 g 25 Gramm
11471000 5 g 5 Gramm
11491000 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11481000 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25329.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 27139-97-5 | C7H6BrCl | 205.48 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27139-97-5
Summenformel C7H6BrCl
Molekulargewicht (g/mol) 205.48
MDL-Nummer MFCD00060650
InChI-Schlüssel CSUUXPHPCXHYGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-chlorotoluene, benzene, 2-bromo-4-chloro-1-methyl, 4-chloro-2-bromotoluene, toluene, 2-bromo-4-chloro, p-chlor brom toluol, pubchem3599, acmc-209gvg, 2-bromo-4-chloro toluene, 2-bromo-4-chloro-toluene, ksc493k9b
PubChem CID 609898
IUPAC-Name 2-Brom-4-Chlor-1-methylbenzol
SMILES CC1=C(Br)C=C(Cl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-4-chlorotoluene
Menge 25 g
Formelmasse 205.48
Reinheit (%) 98%