Learn More
2'-Brom-4'-Fluoracetanilid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11436187
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11436187 5 g 5 Gramm
11446187 25 g 25 Gramm
11456187 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11436187
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B25133.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1009-22-9
Summenformel C8H7BrFNO
Molekulargewicht (g/mol) 232.05
MDL-Nummer MFCD00061118
InChI-Schlüssel JAVSBNOXENOHEI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 688184
IUPAC-Name N-(2-Brom-4-fluorphenyl)acetamid
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(F)C=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Bromo-4'-fluoroacetanilide
Schmelzpunkt 116°C to 119°C
Menge 5 g
Beilstein 2803940
Synonym 2'-bromo-4'-fluoroacetanilide, n-2-bromo-4-fluorophenyl acetamide, 2-bromo-4-fluoroacetanilide, n-acetyl 2-bromo-4-fluoroaniline, n-2-bromo-4-fluoro-phenyl acetamide, acetamide, n-2-bromo-4-fluorophenyl, maybridge3_000074, ksc180o6b, javsbnoxenohei-uhfffaoysa, n-acetyl2-bromo-4-fluoroaniline
Formelmasse 232.05
Reinheit (%) 98%