Learn More
2-Brom-4'-fluoracetophenon, TRC
Artikelnummer. 30333877
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30333877 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30333877 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB68461510G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-4'-fluoroacetophenone
CAS 403-29-2
Summenformel C8 H6 Br F O
Menge 10 g
Synonym alpha-Bromo-4'-fluoroacetophenone, alpha-Bromo-p-fluoroacetophenone, 1-(4-Fluorophenyl)-2-bromoethanone, 2-Bromo-1-(4-fluorophenyl)-1-ethanone, 2-Bromo-1-(4-fluorophenyl)ethanone, 2-Bromo-4'-fluoroacetophenone, 2-Bromo-p-fluoroacetophenone, 4-Fluorophenacyl Bromide, 4'-Fluoro-2-bromoacetophenone, 4'-Fluoro-alpha-bromoacetophenone, Bromomethyl 4-Fluorophenyl Ketoxime, NSC 88343, p-Fluoro-alpha-bromoacetophenone, p-Fluorophenacyl Bromide
InChI-Formel InChI=1S/C8H6BrFO/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4H,5H2
SMILES Fc1ccc(cc1)C(=O)CBr
IUPAC-Name 2-Brom-1-(4-Fluorphenyl)ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 217.035
Formelmasse 215.959