Learn More
2-Brom-4-isopropylanilin, TRC
Artikelnummer. 30335780
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30335780 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30335780 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB39201025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-4-isopropylaniline
CAS 51605-97-1
Summenformel C9H12BrN
Menge 25 g
Synonym 2-Bromo-4-isopropylbenzenamine, 2-Bromo-4-isopropylphenylamine, 4-Isopropyl-2-bromoaniline
InChI-Formel InChI=1S/C9H12BrN/c1-6(2)7-3-4-9(11)8(10)5-7/h3-6H,11H2,1-2H3
SMILES CC(C)c1ccc(N)c(Br)c1
IUPAC-Name 2-Brom-4-Propan-2-ylanilin
Molekulargewicht (g/mol) 214.1
Formelmasse 213.0153