Learn More
2-Brom-4-methyl-1,3-thiazol-5-carbonsäure, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10533052
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10533052 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
10446472 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10533052 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO00751EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 40003-41-6
Summenformel C5H4BrNO2S
Molekulargewicht (g/mol) 222.056
MDL-Nummer MFCD03822128
InChI-Schlüssel HMSQZHBSTZZNGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-methylthiazole-5-carboxylic acid, 2-bromo-4-methyl-thiazole-5-carboxylic acid, 2-bromo-4-methylthiazol-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-bromo-4-methyl, maybridge3_004237, pubchem23205, acmc-209x4s, 2-bromo-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid, 2-bromo-4-methyl-5-thiazole carboxylic acid
PubChem CID 2824058
IUPAC-Name 2-Brom-4-Methyl-1,3-Thiazol-5-Carbonsäure
SMILES CC1=C(SC(=N1)Br)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-4-methyl-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
CAS Min. % 90.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 222.06
Reinheit (%) 90%