Learn More
2'-Bromo-4'-Methylacetanilid, 98 %
Artikelnummer. 11495836
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11495836 25 g 25 Gramm
11485836 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11495836 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22213.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 614-83-5
Summenformel C9H10BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 228.089
MDL-Nummer MFCD00017781
InChI-Schlüssel UUDGTWKIIUEVJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-bromo-4-methylphenyl acetamide, 2'-bromo-4'-methylacetanilide, 2-bromo-4-methylacetanilide, acetamide, n-2-bromo-4-methylphenyl, n-acetyl-2-bromo-p-toluidine, acmc-1bdfo, 2'-bromo-p-acetotoluidide, cambridge id 5104354, 4-acetamino-3-bromo-toluene, 2-bromo-4-methyl acetanilide
PubChem CID 69200
IUPAC-Name N-(2-Brom-4-methylphenyl)acetamid
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)NC(=O)C)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Bromo-4'-methylacetanilide
Schmelzpunkt 117°C to 119°C
Menge 25 g
Beilstein 2691019
Formelmasse 228.09
Reinheit (%) 98%