Learn More
2-Brom-4-methylanilin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Bromo-4-methylaniline |
| CAS | 583-68-6 |
| Summenformel | C7 H8 Br N |
| Menge | 50 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H8BrN/c1-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4H,9H2,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(N)c(Br)c1 |
| IUPAC-Name | 2-Brom-4-Methylanilin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 186.049 |
| Formelmasse | 184.984 |