Learn More
2-Brom-4'-methylpropiophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7056122
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15442279 1 g 1 Gramm
15452279 5 g 5 Gramm
15462279 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15442279
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H64881.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1451-82-7 | C10H11BrO | 227.10 g/mol
It employed as an important intermediate for raw material for organic synthesis, agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field. Also used as intermediate for 4-methylmethcathinone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wurde als wichtiges Zwischenprodukt für Rohstoffe für die organische Synthese, Agrochemie, Pharmazie und Farbstoffindustrie eingesetzt. Wird auch als Zwischenprodukt für 4-Methylmethcathinon verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Methanol.
Hinweise
Bei 4°C lagern. Kühl und trocken in dicht verschlossenem Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1451-82-7
Summenformel C10H11BrO
Molekulargewicht (g/mol) 227.10
MDL-Nummer MFCD11131402
InChI-Schlüssel OZLUPIIIHOOPNQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-bromo-1-p-tolyl propan-1-one, 2-bromo-4'-methylpropiophenone, 2-bromo-1-4-methylphenyl propan-1-one, 2-bromo-4-methylpropiophenone, 2-bromo-1-4-methylphenyl-1-propanone, 1-propanone, 2-bromo-1-4-methylphenyl, 2-bromo-1-p-tolylpropan-1-one, ksc917e0p, 2-bromo-1-p-tolyl-propan-1-one, 4'-methyl-alpha-bromopropiophenone
PubChem CID 2734063
IUPAC-Name 2-Brom-1-(4-Methylphenyl)propan-1-on
SMILES CC(Br)C(=O)C1=CC=C(C)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-4'-methylpropiophenone
Menge 1 g
Beilstein 2207628
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform and methanol.
Formelmasse 227.1
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest